Anti-CD44 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP37]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB101531-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB101531-100
Anti-CD44 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP37]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD44 (CD44 molecule (Indian blood group))
Clonality: monoclonal
Clone: SP37
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité