Anti-Piccolo Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H9-B6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB101654-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB101654-100
Anti-Piccolo Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6H9-B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Piccolo
Clonality: monoclonal
Clone: 6H9-B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité