Anti-CAST Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP82]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB101684-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB101684-100
Anti-CAST Rabbit Monoclonal Antibody [clone: SP82]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAST (calpastatin)
Clonality: monoclonal
Clone: SP82
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité