Anti-PGR Rabbit monoclonal antibody [clone: SP42]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB101688-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB101688-100
Anti-PGR Rabbit monoclonal antibody [clone: SP42]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PGR (progesterone receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: SP42
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité