Anti-IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB102411-1EA 230 EUR InStock
ABCAAB102411-1
Anti-IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG+IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité