Anti-Cisplatin modified DNA Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: CP9/19]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB103261-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB103261-100
Anti-Cisplatin modified DNA Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: CP9/19]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cisplatin modified DNA
Clonality: monoclonal
Clone: CP9/19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité