Anti-SIGLEC8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB103398-50EA 525 EUR InStock
ABCAAB103398-50
Anti-SIGLEC8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7C9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGLEC8 (sialic acid binding Ig-like lectin 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 7C9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité