Anti-CYB5R1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB104217-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB104217-50
Anti-CYB5R1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYB5R1 (cytochrome b5 reductase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité