Anti-HBS1L Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB104519-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB104519-100
Anti-HBS1L Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HBS1L (HBS1-like (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité