Anti-MUC7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D2-1D7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB105466-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB105466-50
Anti-MUC7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D2-1D7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MUC7 (mucin 7, secreted)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D2-1D7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité