Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6.F1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106095-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB106095-100
Anti-STAT5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6.F1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAT5A (signal transducer and activator of transcription 5A)
Clonality: monoclonal
Clone: 6.F1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité