Anti-CFB Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: M13/12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106139-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB106139-50
Anti-CFB Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: M13/12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFB (complement factor B)
Clonality: monoclonal
Clone: M13/12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité