Anti-cyp19a1b Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106168-200EA 510 EUR InStock
ABCAAB106168-200
Anti-cyp19a1b Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: cyp19a1b
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité