Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: mAb 33]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106173-50EA 305 EUR InStock
ABCAAB106173-50
Anti-KIR2DL4 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: mAb 33]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIR2DL4 (killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4)
Clonality: monoclonal
Clone: mAb 33
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité