Anti-SIGLEC H Rat Monoclonal Antibody [clone: 440c]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106174-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB106174-50
Anti-SIGLEC H Rat Monoclonal Antibody [clone: 440c]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIGLEC H
Clonality: monoclonal
Clone: 440c
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité