Anti-Proteasome 20S LMP2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106824-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB106824-100
Anti-Proteasome 20S LMP2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteasome 20S LMP2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité