Anti-IGF1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106836-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB106836-100
Anti-IGF1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGF1 (insulin-like growth factor 1 (somatomedin C))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité