Anti-RHCG Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106837-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB106837-100
Anti-RHCG Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RHCG (Rh family, C glycoprotein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité