Anti-MPP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106848-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB106848-100
Anti-MPP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MPP4 (membrane protein, palmitoylated 4 (MAGUK p55 subfamily member 4))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité