Anti-Myosin, smooth muscle heavy chain 1 and 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SMMS-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB106919-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB106919-100
Anti-Myosin, smooth muscle heavy chain 1 and 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SMMS-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Myosin, smooth muscle heavy chain 1 and 2
Clonality: monoclonal
Clone: SMMS-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité