Anti-RSAD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MaP.VIP]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB107359-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB107359-50
Anti-RSAD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MaP.VIP]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RSAD2 (radical S-adenosyl methionine domain containing 2)
Clonality: monoclonal
Clone: MaP.VIP
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité