Anti-APOA4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2895]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108200-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB108200-100
Anti-APOA4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2895]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOA4 (apolipoprotein A-IV)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2895
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité