Anti-ADH Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4439]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108203-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB108203-100
Anti-ADH Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4439]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADH (alcohol dehydrogenase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4439
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité