Anti-ENTPD1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3678]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108248-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB108248-100
Anti-ENTPD1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3678]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENTPD1 (ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3678
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité