Anti-BRCC3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4365]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108295-100EA 570 EUR InStock
ABCAAB108295-100
Anti-BRCC3 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4365]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BRCC3 (BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 3)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4365
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité