Anti-CD98 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3548]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108300-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB108300-100
Anti-CD98 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3548]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD98
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3548
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité