Anti-ABCG2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2099]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108312-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB108312-100
Anti-ABCG2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2099]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCG2 (ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2099
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité