Anti-BDNF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1292]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108319-100EA 630 EUR InStock
ABCAAB108319-100
Anti-BDNF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1292]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BDNF (brain-derived neurotrophic factor)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1292
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité