Anti-ATG5 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1755]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108327-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB108327-100
Anti-ATG5 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR1755]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATG5 (autophagy related 5)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1755
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité