Anti-CASP8 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR162]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108333-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB108333-100
Anti-CASP8 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR162]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CASP8 (caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR162
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité