Anti-ARF1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR443]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108347-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB108347-100
Anti-ARF1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR443]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARF1 (ADP-ribosylation factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR443
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité