Anti-CDK4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4513]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108357-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB108357-100
Anti-CDK4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR4513]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK4 (cyclin-dependent kinase 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4513
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité