Anti-CDC37 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4879]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108360-100EA 625 EUR InStock
ABCAAB108360-100
Anti-CDC37 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4879]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDC37 (cell division cycle 37)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4879
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité