Anti-CSPS Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3720]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108401-100EA 485 EUR InStock
ABCAAB108401-100
Anti-CSPS Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3720]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CSPS (catecholamine-sulfating phenol sulfotransferase)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3720
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité