Anti-LIMS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1944]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108609-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB108609-100
Anti-LIMS1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1944]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LIMS1 (LIM and senescent cell antigen-like domains 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1944
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité