Anti-GPA33 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4240]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB108938-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB108938-100
Anti-GPA33 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR4240]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPA33 (glycoprotein A33 (transmembrane))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR4240
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité