Anti-CRTC2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3384]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109081-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB109081-100
Anti-CRTC2 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR3384]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRTC2 (CREB regulated transcription coactivator 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3384
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité