Anti-IL15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109082-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB109082-100
Anti-IL15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL15 (interleukin 15)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité