Anti-Trefoil Factor 3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3973]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109104-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB109104-100
Anti-Trefoil Factor 3 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3973]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Trefoil Factor 3
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3973
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité