Anti-NETO2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3497]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109288-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB109288-100
Anti-NETO2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3497]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NETO2 (neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3497
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité