Anti-Proteasome 20S alpha 5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5832]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109387-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB109387-100
Anti-Proteasome 20S alpha 5 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5832]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteasome 20S alpha 5
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5832
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité