Anti-MAPT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2731]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109390-100EA 665 EUR InStock
ABCAAB109390-100
Anti-MAPT Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2731]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPT (microtubule-associated protein tau)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2731
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité