Anti-PRKAA2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3052]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109402-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB109402-100
Anti-PRKAA2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR3052]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PRKAA2 (protein kinase, AMP-activated, alpha 2 catalytic subunit)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR3052
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité