Anti-Ionotropic Glutamate receptor 4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2512]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109431-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB109431-100
Anti-Ionotropic Glutamate receptor 4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR2512]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ionotropic Glutamate receptor 4
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2512
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité