Anti-KRT8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1630]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109452-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB109452-100
Anti-KRT8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1630]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT8 (keratin 8)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1630
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité