Anti-IKBKB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5037]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109509-100EA 640 EUR InStock
ABCAAB109509-100
Anti-IKBKB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5037]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IKBKB (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5037
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité