Anti-TIMM50 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5784]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109527-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB109527-100
Anti-TIMM50 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5784]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIMM50 (translocase of inner mitochondrial membrane 50 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5784
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité