Anti-Proteasome 20S C2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5452]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109530-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB109530-100
Anti-Proteasome 20S C2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5452]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Proteasome 20S C2
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5452
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité