Anti-TARDBP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5810]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109535-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB109535-100
Anti-TARDBP Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5810]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TARDBP (TAR DNA binding protein)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5810
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité