Anti-TRIM28 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5249]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB109545-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB109545-100
Anti-TRIM28 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR5249]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRIM28 (tripartite motif containing 28)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR5249
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité